Learn More
Ácido 2,2-dimetilciclopropilcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylcyclopropylcarboxylic acid |
| CAS | 75885-59-5 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC1(C)CC1C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |