Learn More
2,2-Dimetilciclopentanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423274 1 g Frasco de vidrio 1 g
10433274 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423274 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399400010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4541-32-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4541-32-6
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00049164
Clave InChI FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,2-dimethyl, cyclopentanone, dimethyl, zlchem 1228, 2,2 dimethylcyclopentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentanone, 2,2-dimethylcyclo pentanone, 2,2-dimethylcyclo-pentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 138286
Nombre IUPAC 2,2-dimetilciclopentan-1-ona
SMILES CC1(CCCC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethylcyclopentanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C5H6(=O)
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethylcyclopentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.