Learn More
2,2-Dimetilciclohexanona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376254 5 g Frasco de vidrio 5 g
10051074 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426500050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-47-1 | C8H14O | 126.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-47-1
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Clave InChI KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 136929
Nombre IUPAC 2,2-dimetilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(CCCCC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9120g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H8(=O)
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.912
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.