Learn More
Cloruro de 2,2-dimetilbutirilo, 98 %
Código de producto. 11384915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384915 250 g 250 g
11364915 10 g 10 g
11374915 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18125.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 2-dimetilbutanoil es un reactivo que se utiliza en la síntesis de 4α, 5-dihidro simvastatina, el medicamento que se vende bajo el nombre comercial Zocor. Un inhibidor competitivo de la HMG-CoA reductasa. Un análogo sintético de la lovastatina. Antilipémico.
Solubilidad
Reacciona con el agua. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, bases fuertes y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener las fuentes de ignición alejadas. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5856-77-9
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.60
Número MDL MFCD03093071
Clave InChI LDJUYMIFFNTKOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylbutyryl chloride, 2,2-dimethyl butyryl chloride, 2,2-dimethyl-butyryl chloride, butanoylchloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyric acid chloride, butanoyl chloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyrylchloride, acmc-1aznz, ksc274k4n, 2,2-dimethylbutyryl chloride 10g
PubChem CID 79958
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dimetilbutanoílo
SMILES CCC(C)(C)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylbutyryl chloride
Densidad 0.98
Punto de ebullición 133°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 250 g
Número UN UN2920
Beilstein 1743935
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 98%