Learn More
Ácido 2,2-dimetilbutírico-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylbutanoic Acid-D11 |
| CAS | 1219804-04-2 |
| Fórmula molecular | C6 D11 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylbutanoic-d11 Acid, 2,2-Di(methyl-d3)butanoic-3,3,4,4,4-d5 Acid, 2,2-Dimethylbutanoic Acid-D11, 2,2-Dimethylbutyric-d11 acid, tert-Amylcarboxylic acid-d11, α,α-Dimethylbutyric-d11 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriometil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.2261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1528 g/mol |
| Mostrar más |