Learn More
Ácido 2,2-dimetilbutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724502 25 g Frasco de vidrio 25 g
10139699 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10734502 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434860250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 595-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-37-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00004200
Clave InChI VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylbutyric acid, butanoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butanoic acid, 2,2-dimethyl butyric acid, 2,2-dimethyl butanoic acid, unii-ay606cn05o, butyric acid, 2,2-dimethyl, dimethyl ethyl acetic acid, 2,2-dimethyl-butyric acid, .alpha.,.alpha.-dimethylbutyric acid
PubChem CID 11684
ChEBI CHEBI:38649
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilbutanoico
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethylbutyric acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9280g/mL
Punto de ebullición 186.0°C to 187.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethylbutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.