Learn More
Ácido 2,2-ácido dimetilbutirico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448936 250 g 250 g
11428936 10 g 10 g
11438936 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17072.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 595-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-37-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00004200
Clave InChI VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylbutyric acid, butanoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butanoic acid, 2,2-dimethyl butyric acid, 2,2-dimethyl butanoic acid, unii-ay606cn05o, butyric acid, 2,2-dimethyl, dimethyl ethyl acetic acid, 2,2-dimethyl-butyric acid, .alpha.,.alpha.-dimethylbutyric acid
PubChem CID 11684
ChEBI CHEBI:38649
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilbutanoico
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylbutyric acid
Punto de fusión -14°C
Densidad 0.926
Punto de ebullición 186°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4154
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720666
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%