Learn More
Cloruro de 2,2-dimetilbutanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride |
| CAS | 5856-77-9 |
| Fórmula molecular | C6H11ClO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(Cl)C(C)(C)CC |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,2-dimetilbutanoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 134.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.05 |