Learn More
Cloruro de 2,2-dimetilbutanoilo, TRC
Código de producto. 30372377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372377 1 g 1 g
30384653 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4714651G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride
CAS 5856-77-9
Fórmula molecular C6H11ClO
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(Cl)C(C)(C)CC
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dimetilbutanoílo
Peso molecular (g/mol) 134.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.