Learn More
Ácido 2,2-dimetilbutanoico, TRC
Código de producto. 30379436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379436 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30379436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46804050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylbutanoic Acid
CAS 595-37-9
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 116.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837