Learn More
Ácido 2,2-dimetilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylbutanoic Acid |
| CAS | 595-37-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?