Learn More
Ácido 2,2-Dimetilbutanoico-d6, TRC
Código de producto. 30384089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384089 250 mg 250 miligramos
30387454 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD468042250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101419-75-4
Fórmula molecular C6H6D6O2
Peso molecular (g/mol) 122.2
Sinónimo 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
Nombre IUPAC Ácido 2,2-bis(metil-d3)butanoico
SMILES OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12