Learn More
2,2-Dimetilbutano, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16319217 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16319217 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16319217 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1614
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,2-Dimetilbutano75-83-21000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylbutane
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 75-83-2, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C6H14
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetilbutano
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 86.178
PubChem CID 6403
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio