Learn More
2-{[2-(Dimetilamino)etil]metilamino}etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol |
| CAS | 2212-32-0 |
| Fórmula molecular | C7H18N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(2-N,N-Dimethylaminoethyl-N-methylamino)ethanol, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol, Dabco T, Jeffcat Z 110, Kaolizer 28, N,N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, N,N,N'-Trimethyl-N'-(hydroxyethyl)ethylenediamine, N,N,N'-Trimethylaminoethyl Ethanolamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylethanolamine, N-(Dimethylaminoethyl)-N-methylethanolamine, RX 5, Toyocat RX 5, Z 110 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | OCCN(CCN(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dimetilamino)etil-metilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1419 |