Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etilo]-1-indanona (>90%), TRC
Código de producto. 30133268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133268 50 mg 50 miligramos
30132652 100 mg 100 miligramos
30003290 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46128050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3409-21-0
Fórmula molecular C13 H17 N O
Peso molecular (g/mol) 203.2802
Sinónimo 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Nombre IUPAC 2-[2-(dimetilamino)etilo]-2,3-dihidroindeno-1-uno
SMILES CN(C)CCC1Cc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-indanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO/c1-14(2)8-7-11-9-10-5-3-4-6-12(10)13(11)15/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.131