Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol |
| CAS | 1704-62-7 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N O2 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol, (N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol, 2-(2-N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol, 2-(N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol, 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethan-1-ol, 5-(Dimethylamino)-3-oxapentan-1-ol, DMAE-EO, Jeffcat ZR 70, Kaolizer 26, Lupragen N 107, N,N-Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N,N-Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine, N,N-Dimethyldiglycolamine, NSC 3146, Niax DMEE, PC 37, PC CAT NP 170, PC CAT NP 70, Polycat 37, Tegoamin DMEE, Texacat ZR 70, Toyocat RX 3, ZR 70 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dimetilamino)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1103 |