Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10525554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10525554 250 mg 250 miligramos
10205414 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51313CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 91215-97-3
Fórmula molecular C11H18N2O
Peso molecular (g/mol) 194.28
Número MDL MFCD08690290
Clave InChI NOZRJUDRDVKQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-dimethylamino ethoxy benzylamine, 2-2-dimethylamino ethoxy phenyl methanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-ethanamine, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenemethanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy ethyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2-2-aminomethyl phenoxy ethylamine, n-2-2-aminomethyl phenoxy ethyl-n,n-dimethylamine
PubChem CID 235943
Nombre IUPAC 2-[2-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 90%