Learn More
Ácido 2-[2-(dimetilamino)etoxi]benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10293423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10469503 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10293423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51301CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 206261-66-7
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.245
Número MDL MFCD07801180
Clave InChI JZLYEZGHBQFRLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzoic acid, 2-carboxy-beta-dimethylamino phenetole, 2-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-n,n-dimethylamino ethyl oxy-benzoic acid
PubChem CID 6484659
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(dimetilamino)etoxi]benzoico
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 95%