Learn More
2-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603435 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10276463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603435 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51304CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 15182-06-6
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD08146610
Clave InChI TWMYSXRSVLFCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6504241
Nombre IUPAC 2-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-dimethylamino ethoxy, n,n-dimethyl-2-2-formylphenoxy ethylamine, benzaldehyde, 2-2-dimethylamino ethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%