Learn More
2-(2-Dimetilamino-4-fluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
2-(2-Dimetilamino-4-fluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 960243-81-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H18 F N7 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18FN7O/c1-21(2)14-5-12(16)3-4-13(14)15(24,6-22-10-17-8-19-22)7-23-11-18-9-20-23/h3-5,8-11,24H,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cc(F)ccc1C(O)(Cn2cncn2)Cn3cncn3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dimetilamino)-4-fluorofenil]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol |
| Mostrar más |