Learn More
2,2-Dimetil-N-(4-piridinil)propanamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10364482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10364482 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10601113 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00094DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 70298-89-4
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00996248
Clave InChI JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
PubChem CID 427059
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-N-piridin-4-ilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%