Learn More
2,2-Dimetil-N-(3-piridil)propionamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446327 1 g 1 g
15456327 5 g 5 g
15466327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33510.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70298-88-3
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00996243
Clave InChI VQXVCVTZSTYIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-n-pyridin-3-yl-propionamide, n-pyridin-3-yl pivalamide, 2,2-dimehtyl-n-pyridin-3-yl-propionamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-3-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-3-pyridyl propionamide, 2,2-dimethyl-n-pyridine-3yl-propionamide, 3-pivaloylamino pyridine, propanamide, 2,2-dimethyl-n-3-pyridinyl, 2,2-dimethyl-n-3-pyridinyl propanamide, n-3-pyridylpivalamide
PubChem CID 4655044
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-N-piridin-3ilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-N-(3-pyridyl)propionamide
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.