Learn More
2,2-Dimetil-7-nitro-2H-1,4-benzoxazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15466236 250 mg 250 miligramos
15456236 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15466236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61062.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio del ticagrelor.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85160-83-4
Fórmula molecular C10H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 222.20
Número MDL MFCD11048438
Clave InChI KGWYDVZSGRHPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-1,4-benzooxazine-3 4h-one
PubChem CID 12793543
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-7-nitro-4H-1,4-benzoxazina-3-ona
SMILES CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=CC(=C2)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.2
Porcentaje de pureza 97%