Learn More
2,2-Dimetil-6-nitro-2H-1,4-benzoxazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466266 1 g 1 g
15476266 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61097.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85160-84-5 | Molecular Formula: C10H10N2O4 | Molecular Weight: 222.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85160-84-5
Fórmula molecular C10H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 222.20
Número MDL MFCD03427729
Clave InChI YKXZRZGZJZYBBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzooxazine-3-one, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-6-nitro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1.4 oxazine-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-one
PubChem CID 10656631
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-6-nitro-4H-1,4-benzoxazina-3-ona
SMILES CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=C(C=C2)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.2
Porcentaje de pureza 97%