Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 2,2-dimetil-5-oxo-1,3-dioxolano-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1049703-02-7 |
| Fórmula molecular | C14H16O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O5/c1-14(2)18-11(13(16)19-14)8-12(15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(CC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2-dimetil-5-oxo-1,3-dioxolan-4-il)acetato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0998 |