Learn More
Ácido 2,2-dimetil-4-pentenoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487438 5 g 5 g
15477438 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60940.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16386-93-9
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00012304
Clave InChI BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
PubChem CID 140065
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilpent-4-enoico
SMILES CC(C)(CC=C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Densidad 0.933
Punto de ebullición 104°C to 108°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Fórmula lineal H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 95%