Learn More
Ácido 2,2-dimetil-4-oxo-4-(propan-2-iloxi)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-dimethyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoic acid |
| CAS | 1803601-41-3 |
| Fórmula molecular | C9H16O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)13-7(10)5-9(3,4)8(11)12/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dimetil-4-oxo-4-propan-2-iloxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1049 |