Learn More
2,2-Dimetil-4-isopropil-1,3-benzodioxol, TRC
Código de producto. 30384790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384790 25 mg
30371756 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47420025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201166-22-5
Fórmula molecular C12 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 192.25
Sinónimo 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Propofol Imp. L (EP)
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-4-propano-2-il-1,3-benzodioxol
SMILES CC(C)c1cccc2OC(C)(C)Oc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115