Learn More
2,2-dimetil-4,7-dihidro-1,3-dioxepina, Mikromol™
Product Code. 30050839
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30050839 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050839 Supplier Mikromol Supplier No. MM0021.150100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-dimetil-4,7-dihidro-1,3-dioxepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-4,7-dihidro-1,3-dioxepina
Peso molecular (g/mol) 128.169
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128,0837 g/mol