Learn More
2,2-dimetil-4-(1-metiletil)-1,3-benzodioxol, Mikromol™
Código de producto. 17981846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17981846 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17981846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-dimetil-4-(1-metiletil)-1,3-benzodioxol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
CAS 201166-22-5
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Propofol Imp. L (EP), Propofol Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc2OC(C)(C)Oc12
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-4-propan-2-il-1,3-benzodioxol
Peso molecular (g/mol) 192.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115 g/mol