Learn More
2,2-Dimetil-3-hexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11439037 1 g 1 g
11449037 5 g 5 g
11459037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439037 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20612.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5405-79-8 | C8H16O | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5405-79-8
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00027140
Clave InChI PYCHXHVFOZBVEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-3-hexanone, 3-hexanone, 2,2-dimethyl, tert-butyl propyl ketone, acmc-20aojp, 3-hexanone,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3-one, 2,2-dimethyl-hexan-3-one, 3-hexanone,2,2-dimethyl
PubChem CID 221168
Nombre IUPAC 2,2-Dimetilhexan-3-ona
SMILES CCCC(=O)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-3-hexanone
Índice de refracción 1.4105
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99%