Learn More
2,2-Dimetil-3-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449716 5 g 5 g
11459716 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20244.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4209-90-9 | C8H18O | 130.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4209-90-9
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00021929
Clave InChI PFHLGQKVKALLMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 2,2-dimethyl, acmc-209jni, 3-hexanol,2-dimethyl, n-propyl-tert-butylcarbinoll, pfhlgqkvkallmd-uhfffaoysa
PubChem CID 98265
Nombre IUPAC 2,2-Dimetilhexano-3-ol
SMILES CCCC(C(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-3-hexanol
Densidad 0.82
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%