Learn More
Ácido 2,2-dimetil-3-butenoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid |
| Punto de fusión | -6°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.957 g/mL |
| Punto de ebullición | 185°C |
| Índice de refracción | 1.4295 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1700758 |
| Sinónimo | 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl |
| Mostrar más |