Learn More
Ácido 2,2-dimetil-3-butenoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461099 1 g 1 g
15481099 250 mg 250 miligramos
15471099 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64067.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10276-09-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00196967
Clave InChI SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139122
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilbut-3-enoico
SMILES CC(C)(C=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Punto de fusión -6°C
Color Incolora
Densidad 0.957 g/mL
Punto de ebullición 185°C
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1700758
Sinónimo 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid