Learn More
Ácido 2,2-dimetil-3-(4-mercaptofenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionic Acid |
| CAS | 887354-80-5 |
| Fórmula molecular | C11H14O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Mercapto-alpha,alpha-dimethyl-benzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2S/c1-11(2,10(12)13)7-8-3-5-9(14)6-4-8/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(Cc1ccc(S)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dimetil-3-(4-sulfanilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0715 |