Learn More
2,2-Dimetil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497548 1 g 1 g
15406236 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61058.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 866089-28-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
It possess various biological activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tiene diversas actividades biológicas.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866089-28-3
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD11603419
Clave InChI WILBVUMFTFLAHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl
PubChem CID 23587101
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3,4-dihidro-1,4-benzoxazina
SMILES CC1(CNC2=CC=CC=C2O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%