Learn More
2,2-Dimetil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406236 250 mg 250 miligramos
15497548 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61058.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 866089-28-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
It possess various biological activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tiene diversas actividades biológicas.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866089-28-3
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD11603419
Clave InChI WILBVUMFTFLAHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl
PubChem CID 23587101
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3,4-dihidro-1,4-benzoxazina
SMILES CC1(CNC2=CC=CC=C2O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine