Learn More
2,2-Dimetil-2,3-dihidrobenzofurano-3,7-diol, TRC
Código de producto. 30376104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376104 50 mg
30383200 500 mg
30380116 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48224150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17781-15-6
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3,7-benzofurandiol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3,7-diol, 2,2-Dimethyl-3,7-dihydroxy-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3,7-dihydroxybenzofuran, 2,3-Dihydro-3,7-dihydroxy-2,2-dimethylbenzofuran, 3,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofura
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3H-1-benzofurán-3,7-diol
SMILES CC1(C)Oc2c(O)cccc2C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran-3-hydroxy-7-phenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-10(2)9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)13-10/h3-5,9,11-12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786