Learn More
(2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il)metanamina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |