Learn More
Isocianato de 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563245 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10308393 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27206DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 87254-55-5
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Número MDL MFCD09025825
Clave InChI JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
PubChem CID 18525712
Nombre IUPAC 7-isocianato-2,2-dimetil-3H-1-benzofurano
SMILES CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%