Learn More
Ácido 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10783043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10783043 1 g 1 g
10418314 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783043 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27201DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 42327-95-7
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD03426826
Clave InChI AVVACPBRCFXZMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2, 3-dihydro-2, 2-dimethylbenzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795469
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-carboxílico
SMILES CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%