Learn More
Cloruro de 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10591862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591862 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10232592 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10183404 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591862 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27202CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 499785-51-2
Fórmula molecular C11H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 210.657
Número MDL MFCD04115386
Clave InChI LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
PubChem CID 2795470
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-carbonilo
SMILES CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.66
Porcentaje de pureza 97%