Learn More
2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carbaldehído |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |