Learn More
2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-amina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183214 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10123174 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27214DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 68298-46-4
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00075581
Clave InChI LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
PubChem CID 91697
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 95%