Learn More
2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-amina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10123174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10123174 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10183214 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10123174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27214CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 68298-46-4
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00075581
Clave InChI LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
PubChem CID 91697
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 95%