Learn More
2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofurano-5-tiol, TRC
Código de producto. 30379755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379755 250 mg -
30373624 50 mg -
30377822 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461548250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1248920-72-0
Fórmula molecular C10H12OS
Peso molecular (g/mol) 180.27
SMILES CC1(C)Cc2cc(S)ccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12OS/c1-10(2)6-7-5-8(12)3-4-9(7)11-10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0609