Learn More
2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30382525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382525 25 mg
30371818 50 mg
30375758 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48187325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38002-92-5
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-5-benzofurancarboxaldehyde (ACI), 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,2-Dimethyl-3H-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxaldehyde
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-2,3-dihidrobenzofurano-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C2OC(C)(C)CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-11(2)6-9-5-8(7-12)3-4-10(9)13-11/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.08