Learn More
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10301451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10301451 500 g Frasco de vidrio 500 g
10741442 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163663 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10301451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408555000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-30-7
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00004685
Clave InChI SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropano-1,3-diol
SMILES CC(C)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediol
Nombre de nota 99%
Acidez 0.1mg KOH/g max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122.0°C to 128.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 208.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(CH3)2CH2OH
Cantidad 500 g
Beilstein 01, IV, 2551
Fieser 05,259
Índice Merck 15, 6543
Información de solubilidad Solubility in water: 830g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol