Learn More
2,2-Dimetil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediamine |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 29.0°C to 31.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8500g/mL |
| Punto de ebullición | 152.0°C to 154.0°C |
| Temperatura de inflamación | 47°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.