Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxolano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370064 5 g 5 g
11380064 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00482.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2916-31-6 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane is used as organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetil-1,3-dioxolano se utiliza como producto intermedio orgánico, producto químico fino y para la investigación y desarrollo de fármacos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Protege del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2916-31-6
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00014106
Clave InChI SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76209
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxolano
SMILES CC1(C)OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Densidad 0.946
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación 6°C (42°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 102775
Sinónimo 1,3-dioxolane, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, 1,3-dioxolane, dimethyl, acetone ethylene ketal, acetone ethylene acetal, acetone, cyclic ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2,2-dimethyl, sijbdwpvnayvgy-uhfffaoysa, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza ≥98%